Stampa…
2-(4-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4484-1G PC4484-5G
APOSPC4484-1GEA 105 EUR
APOSPC4484-1G APOSPC4484-5G
2-(4-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(4-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formula: C₁₅H₁₁FN₂OS·BrH
Punto di fusione: 205…210 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458094
CAS Number: 1211182-74-9