Stampa…
7-Bromo-5-fluoro-1H-Benzotriazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-6-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
PC448209-1G PC448209-100MG PC448209-250MG
APOSPC448209-1GEA 441 EUR
APOSPC448209-1G APOSPC448209-100MG APOSPC448209-250MG
7-Bromo-5-fluoro-1H-Benzotriazole 95%
7-Bromo-5-fluoro-1H-Benzotriazole
Formula: C₆H₃BrFN₃
Peso molecolare: 216,011 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29127456
CAS Number: 937013-96-2