Stampa…
2-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC448018-1G PC448018-5G
APOSPC448018-1GEA 34.4 EUR
APOSPC448018-1G APOSPC448018-5G
2-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
2-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110191
CAS Number: 103438-86-4