Stampa…
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [3-fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid, (3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-hydroxymethylbenzeneboronic acid
PC448015-250MG PC448015-1G PC448015-5G
APOSPC448015-250MGEA 36.4 EUR
APOSPC448015-250MG APOSPC448015-1G APOSPC448015-5G
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₃
Peso molecolare: 169,946 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13181609
CAS Number: 1082066-52-1