Stampa…
3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC448010-1G PC448010-250MG PC448010-5G
APOSPC448010-1GEA 161 EUR
APOSPC448010-1G APOSPC448010-250MG APOSPC448010-5G
3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine 95%
3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formula: C₆H₆F₂N₂O
Peso molecolare: 160,121 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12405788
CAS Number: 947249-14-1