Stampa…
4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC448007-1G PC448007-25G PC448007-5G
APOSPC448007-1GEA 87.3 EUR
APOSPC448007-1G APOSPC448007-25G APOSPC448007-5G
4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formula: C₉H₁₀BrF₃N₂
Peso molecolare: 283,088 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24448783
CAS Number: 1437794-36-9