Stampa…
2-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC448004-1G PC448004-250MG PC448004-5G
APOSPC448004-1GEA 191 EUR
APOSPC448004-1G APOSPC448004-250MG APOSPC448004-5G
2-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridine 95%
2-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridine
Formula: C₆H₄BrF₂NO
Peso molecolare: 224.003 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185840
CAS Number: 947249-27-6