Stampa…
6-Bromo-7-fluoroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC448001-1G PC448001-10G PC448001-5G
APOSPC448001-1GEA 120 EUR
APOSPC448001-1G APOSPC448001-10G APOSPC448001-5G
6-Bromo-7-fluoroquinoline
6-Bromo-7-fluoroquinoline
Formula: C₉H₅BrFN
Peso molecolare: 226,045 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13181511
CAS Number: 127827-52-5