Trifluoropyruvic acid monohydrate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃HF₃O₃·H₂O Punto di fusione: 122…125 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04038370 CAS Number: 10321-14-9 UN: 1759 ADR: 8,III |