Stampa…
Triphenylsulphonium nonaflate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4472-1G PC4472-250MG PC4472-5G
APOSPC4472-1GEA 339 EUR
APOSPC4472-1G APOSPC4472-250MG APOSPC4472-5G
Triphenylsulphonium nonaflate 99%
Triphenylsulphonium nonaflate
Photoinitiator/photoacid generator
Formula: C₁₈H₁₅S·C₄F₉O₃S
Peso molecolare: 562,468 g/mol
Punto di fusione: 84…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683476
CAS Number: 144317-44-2