Stampa…
2-Chloro-4,6-difluorophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4464-1G PC4464-250MG PC4464-5G
APOSPC4464-1GEA 323 EUR
APOSPC4464-1G APOSPC4464-250MG APOSPC4464-5G
2-Chloro-4,6-difluorophenol
2-Chloro-4,6-difluorophenol
Formula: C₆H₃ClF₂O
Peso molecolare: 164,537 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11501032
CAS Number: 2267-99-4