Stampa…
α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(1-Aminoethyl)benzotrifluoride, 1-(2-Trifluoromethylphenyl)ethylamine, 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
PC4462-1G PC4462-5G PC4462-250MG
APOSPC4462-1GEA 89.9 EUR
APOSPC4462-1G APOSPC4462-5G APOSPC4462-250MG
α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃N
Punto di ebollizione: 68…72 °C (7,8 mm Hg)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038876
CAS Number: 273384-78-4