5-Trifluoromethylpyridine-2-carboxamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC446195-5G
PC446195-10G
PC446195-1G
APOSPC446195-5GEA
518
EUR
APOSPC446195-5G
APOSPC446195-10G
APOSPC446195-1G
5-Trifluoromethylpyridine-2-carboxamide 95+%
5-Trifluoromethylpyridine-2-carboxamide
Formula:
C₇H₅F₃N₂O Peso molecolare: 190,123 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02656019 CAS Number: 22245-86-9 |