Stampa…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC446190-1G PC446190-5G
APOSPC446190-1GEA 143 EUR
APOSPC446190-1G APOSPC446190-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzamide 95+%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₅ClF₃NO
Peso molecolare: 223,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01571094
CAS Number: 254880-52-9