Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC446186-1G PC446186-5G
APOSPC446186-1GEA 168 EUR
APOSPC446186-1G APOSPC446186-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide 95+%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide
Formula: C₇H₄ClF₃N₂O
Peso molecolare: 224,568 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00231793
CAS Number: 338758-69-3