4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 4-(trifluoromethyl)picolinate
Formula:
C₈H₆F₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11113409 CAS Number: 455941-78-3 |