(3-Fluorophenoxy)acetonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC446175-10G
PC446175-1G
PC446175-5G
APOSPC446175-10GEA
234
EUR
APOSPC446175-10G
APOSPC446175-1G
APOSPC446175-5G
(3-Fluorophenoxy)acetonitrile 95+%
(3-Fluorophenoxy)acetonitrile
Formula:
C₈H₆FNO Peso molecolare: 151,138 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09928980 CAS Number: 135290-20-9 |