Stampa…
(2-Fluorophenoxy)acetonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluorophenoxyacetonitrile
PC446174-1G PC446174-25G PC446174-5G
APOSPC446174-1GEA 118 EUR
APOSPC446174-1G APOSPC446174-25G APOSPC446174-5G
(2-Fluorophenoxy)acetonitrile 95+%
(2-Fluorophenoxy)acetonitrile
Formula: C₈H₆FNO
Peso molecolare: 151,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09941337
CAS Number: 137988-23-9