Stampa…
(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC446167-1G PC446167-5G
APOSPC446167-1GEA 308 EUR
APOSPC446167-1G APOSPC446167-5G
(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol 95+%
(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol
Formula: C₆H₅F₂NO
Peso molecolare: 145,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520700
CAS Number: 1065267-14-2