2,6-Difluoro-3-iodobenzoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC446159-1G
PC446159-5G
APOSPC446159-1GEA
87.3
EUR
APOSPC446159-1G
APOSPC446159-5G
2,6-Difluoro-3-iodobenzoic acid 95+%
2,6-Difluoro-3-iodobenzoic acid
Formula:
C₇H₃F₂IO₂ Peso molecolare: 283,999 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11040446 CAS Number: 229178-74-9 |