Stampa…
2-Bromo-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC446133-1G PC446133-5G
APOSPC446133-1GEA 109 EUR
APOSPC446133-1G APOSPC446133-5G
2-Bromo-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
2-Bromo-5-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClFO₂S
Peso molecolare: 273,507 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185361
CAS Number: 771-67-5