Stampa…
2-(4-Fluorophenyl)acetamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC446129-1G PC446129-5G
APOSPC446129-1GEA 72.5 EUR
APOSPC446129-1G APOSPC446129-5G
2-(4-Fluorophenyl)acetamide 98%
2-(4-Fluorophenyl)acetamide
Formula: C₈H₈FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03576227
CAS Number: 332-29-6