Stampa…
3-(Chloromethyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC446105-1G PC446105-500MG PC446105-5G
APOSPC446105-1GEA 265 EUR
APOSPC446105-1G APOSPC446105-500MG APOSPC446105-5G
3-(Chloromethyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
3-(Chloromethyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₈H₇ClF₃N
Peso molecolare: 209,596 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189686
CAS Number: 917396-29-3