5-Chloro-4-(chloromethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC446103-1G
PC446103-500MG
APOSPC446103-1GEA
412
EUR
APOSPC446103-1G
APOSPC446103-500MG
5-Chloro-4-(chloromethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95+%
5-Chloro-4-(chloromethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula:
C₆H₅Cl₂F₃N₂ Peso molecolare: 233,019 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11105013 CAS Number: 1152623-73-8 |