Stampa…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC446101-1G PC446101-500MG
APOSPC446101-1GEA 528 EUR
APOSPC446101-1G APOSPC446101-500MG
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride 95+%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₂F₃NO₂S
Peso molecolare: 280,052 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15142816
CAS Number: 1208081-23-5