Stampa…
(Z)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)acrylonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC446099-1G PC446099-5G
APOSPC446099-1GEA 201 EUR
APOSPC446099-1G APOSPC446099-5G
(Z)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)acrylonitrile 95+%
(Z)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)acrylonitrile
Formula: C₉H₇FN₂
Peso molecolare: 162,164 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12131142
CAS Number: 55330-46-6