Stampa…
(Z)-3-Amino-3-(2-fluorophenyl)acrylonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC446098-1G PC446098-5G
APOSPC446098-1GEA 201 EUR
APOSPC446098-1G APOSPC446098-5G
(Z)-3-Amino-3-(2-fluorophenyl)acrylonitrile 95+%
(Z)-3-Amino-3-(2-fluorophenyl)acrylonitrile
Formula: C₉H₇FN₂
Peso molecolare: 162,164 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12131141
CAS Number: 71682-84-3