2-Chloro-N-(6-chloro-4-trifluoromethylpyridin-2-yl)acetamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC446093-1G
PC446093-500MG
APOSPC446093-1GEA
412
EUR
APOSPC446093-1G
APOSPC446093-500MG
2-Chloro-N-(6-chloro-4-trifluoromethylpyridin-2-yl)acetamide 95+%
2-Chloro-N-(6-chloro-4-trifluoromethylpyridin-2-yl)acetamide
Formula:
C₈H₅Cl₂F₃N₂O Peso molecolare: 273,039 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19981216 CAS Number: 1311279-82-9 |