Stampa…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2H-pyrazole-3-thiol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC446091-1G PC446091-500MG
APOSPC446091-1GEA 317 EUR
APOSPC446091-1G APOSPC446091-500MG
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2H-pyrazole-3-thiol 95+%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2H-pyrazole-3-thiol
Formula: C₅H₅F₃N₂S
Peso molecolare: 182,167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845724
CAS Number: 191334-86-8