Stampa…
5-Chloro-3-(3-fluorophenyl)-1,2,4-thiadiazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC446089-1G PC446089-5G
APOSPC446089-1GEA 168 EUR
APOSPC446089-1G APOSPC446089-5G
5-Chloro-3-(3-fluorophenyl)-1,2,4-thiadiazole 95+%
5-Chloro-3-(3-fluorophenyl)-1,2,4-thiadiazole
Formula: C₈H₄ClFN₂S
Peso molecolare: 214,647 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052448
CAS Number: 138426-26-3