Stampa…
3-Cyano-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC446086-10G PC446086-1G PC446086-5G
APOSPC446086-10GEA 739 EUR
APOSPC446086-10G APOSPC446086-1G APOSPC446086-5G
3-Cyano-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan 95+%
3-Cyano-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan
Formula: C₇H₄F₃NO
Peso molecolare: 175,108 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00525589
CAS Number: 1053656-28-2