Stampa…
3-(3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)-2H-pyridin-1-yl)propionitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC446084-1G PC446084-5G
APOSPC446084-1GEA 154 EUR
APOSPC446084-1G APOSPC446084-5G
3-(3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)-2H-pyridin-1-yl)propionitrile 95+%
3-(3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)-2H-pyridin-1-yl)propionitrile
Formula: C₉H₆ClF₃N₂O
Peso molecolare: 250,605 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568269
CAS Number: 1053658-44-8