Stampa…
5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Bromomethyl)-4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole
PC446072-1G PC446072-250MG
APOSPC446072-1GEA 215 EUR
APOSPC446072-1G APOSPC446072-250MG
5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
Formula: C₁₂H₉BrF₃NS
Peso molecolare: 336,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115403
CAS Number: 439134-78-8