Stampa…
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-acetamidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC446066-1G PC446066-5G
APOSPC446066-1GEA 308 EUR
APOSPC446066-1G APOSPC446066-5G
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-acetamidine hydrochloride
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-acetamidine hydrochloride
Formula: C₈H₇ClF₃N₃·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19981494
CAS Number: 1332495-31-4