2,6-Bis-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
PC446059-1G
PC446059-5G
APOSPC446059-1GEA
201
EUR
APOSPC446059-1G
APOSPC446059-5G
2,6-Bis-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
2,6-Bis-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
Formula:
C₁₀H₇F₆NO₂ Peso molecolare: 287.158 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13190031 CAS Number: 1095211-28-1 |