Stampa…
6-Fluoro-quinoxaline-2,3-diol
Fornitore: Apollo Scientific
PC446058-1G PC446058-500MG
APOSPC446058-1GEA 317 EUR
APOSPC446058-1G APOSPC446058-500MG
6-Fluoro-quinoxaline-2,3-diol
6-Fluoro-quinoxaline-2,3-diol
Formula: C₈H₅FN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00629759
CAS Number: 61875-34-1