Stampa…
3-Methyl-5-(4-trifluoromethyl-phenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC446055-1G PC446055-5G
APOSPC446055-1GEA 201 EUR
APOSPC446055-1G APOSPC446055-5G
3-Methyl-5-(4-trifluoromethyl-phenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
3-Methyl-5-(4-trifluoromethyl-phenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₈F₃NO₃
Peso molecolare: 271,192 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11042908
CAS Number: 220652-98-2