Stampa…
2-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-3-sulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC446053-1G PC446053-500MG
APOSPC446053-1GEA 426 EUR
APOSPC446053-1G APOSPC446053-500MG
2-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-3-sulphonyl chloride 95%
2-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₂F₃NO₂S
Peso molecolare: 280,052 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15142817
CAS Number: 1208081-79-1
UN: 3265
ADR: 8,II