Stampa…
2-Chloromethyl-5-trifluoromethyl-benzothiazole 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC446043-100MG PC446043-250MG
APOSPC446043-100MGEA 176 EUR
APOSPC446043-100MG APOSPC446043-250MG
2-Chloromethyl-5-trifluoromethyl-benzothiazole 90%
2-Chloromethyl-5-trifluoromethyl-benzothiazole
Formula: C₉H₅ClF₃NS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040746
CAS Number: 110704-50-2