(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-acetic acid methyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₉H₇ClF₃NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11845743 CAS Number: 1160994-91-1 |