Stampa…
2-Fluoro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC446034-1G PC446034-250MG
APOSPC446034-1GEA 452 EUR
APOSPC446034-1G APOSPC446034-250MG
2-Fluoro-pyridine-3-sulphonyl chloride
2-Fluoro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₃ClFNO₂S
Peso molecolare: 195,599 g/mol
Punto di ebollizione: 96…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11227180
CAS Number: 1089330-70-0
UN: 3265
ADR: 8,II