Stampa…
N-Methyl-N-(6-morpholin-4'-yl-3-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
Fornitore: Apollo Scientific
PC446029-1G PC446029-5G
APOSPC446029-1GEA 308 EUR
APOSPC446029-1G APOSPC446029-5G
N-Methyl-N-(6-morpholin-4'-yl-3-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
N-Methyl-N-(6-morpholin-4'-yl-3-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
Formula: C₁₁H₁₄F₃N₅O₃
Peso molecolare: 321,256 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052406
CAS Number: 1053658-19-7