Stampa…
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
PC446023-1G PC446023-5G
APOSPC446023-1GEA 183 EUR
APOSPC446023-1G APOSPC446023-5G
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole
Formula: C₁₄H₁₆FN₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568311
CAS Number: 1053656-53-3