Stampa…
5-Aminomethyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC446022-1G PC446022-5G
APOSPC446022-1GEA 201 EUR
APOSPC446022-1G APOSPC446022-5G
5-Aminomethyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole hydrochloride
5-Aminomethyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole hydrochloride
Formula: C₉H₈FN₃O·ClH
Peso molecolare: 229,639 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12131099
CAS Number: 1208081-41-7