Stampa…
2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC446017-10G PC446017-1G
APOSPC446017-10GEA 391 EUR
APOSPC446017-10G APOSPC446017-1G
2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Formula: C₈H₇F₃N₂O₂
Peso molecolare: 220,149 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772878
CAS Number: 63968-84-3