N-[6-(Morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC446015-1G
PC446015-5G
APOSPC446015-1GEA
244
EUR
APOSPC446015-1G
APOSPC446015-5G
N-[6-(Morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
N-[6-(Morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Formula:
C₁₂H₁₇F₃N₄O Peso molecolare: 290,285 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11052353 CAS Number: 1053659-51-0 |