Ammonium 2-perfluoropentoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropanoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈HF₁₅O₃·H₃N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07783987 CAS Number: 96513-97-2 |