4-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC445056-250MG
PC445056-1G
PC445056-5G
APOSPC445056-250MGEA
77.1
EUR
APOSPC445056-250MG
APOSPC445056-1G
APOSPC445056-5G
4-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine 97%
4-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine
Formula:
C₅H₂BrClFN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06659500 CAS Number: 884495-10-7 |