Stampa…
5-Fluoro-2,3-diaminopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoropyridine-2,3-diamine
PC445029-1G PC445029-5G
APOSPC445029-1GEA 115 EUR
APOSPC445029-1G APOSPC445029-5G
5-Fluoro-2,3-diaminopyridine
5-Fluoro-2,3-diaminopyridine
Formula: C₅H₆FN₃
Peso molecolare: 127,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062986
CAS Number: 212268-13-8