Stampa…
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-3-fluoropyridin-2(1H)-one
PC445022-10G PC445022-1G PC445022-5G
APOSPC445022-10GEA 558 EUR
APOSPC445022-10G APOSPC445022-1G APOSPC445022-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxypyridine 95%
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃BrFNO
Peso molecolare: 191,986 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375017
CAS Number: 156772-63-3